Få mere at vide
Bly(II)bromid, Puratronic™ , 99,998 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386787
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386787 5 g 5g
11396787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11386787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010720.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bly(II)bromid, 99,999%, Br2Pb, CAS-nummer-10031-22-8, dibromplumbane, acmc-1bq2x, bly 2+-bromid, ccris 4220, blydibromid, blybromid pbbr2, bly ii-bromid, pb,2-bromid, bly-bromid, 5,2,2 basis), 916 grader C, hvid, 6,66 g/ml
Det bruges inden for antirust, pigment og fotografi. Det smeltede bly(II)bromid fungerer som en elektrolyt. Bly(II)-bromid giver en høj koncentration af bly(II)-ioner og bromidioner til at føre strømmen under elektrolyseprocessen. De sjældne jordarters dopede alkali-blybromidkrystaller (kaliumblybromid (eller) KPB; rubidiumblybromid eller RPB ) fremstår som lovende nye lav-phonon-energi værtsmaterialer til mid-IR applikationer og er nyttige til solid state lasere. Hybride organiske/blyhalogenidperovskitter er lovende materialer til fremstilling af solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-22-8
Molekylær formel Br2Pb
Molekylvægt (g/mol) 367.00
MDL nummer MFCD00011156
InChI nøgle ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
IUPAC navn dibromlead
SMIL [Br-].[Br-].[Pb++]
Tekniske data
Kogepunkt 916°C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) bromide
Smeltepunkt 373°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel PbBr2
FN nummer UN2291
Merck Index 14,5403
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Insoluble in alcohol; Soluble in ammonia,alkali,KBr and NaBr.
Formel vægt 367.01
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 6.66 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blydibromid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.