Få mere at vide
Lead(II) bromide, 98+%
Artikelnummer. p-7024550
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19406.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367.00 g/mol
Det finder sine anvendelser som en katalysator til fremstilling af polyestere, et fyldstof til polypropylen (flammebestandigt) og i optiske bølgeledere af glas. Det finder også anvendelse i laboratorier og metallurgi. det bruges som akrylamidmonomer lysaggregationsfunktion af katalysatorer og kan bruges til fotoelektriske materialer og varmekrafthalvledermaterialer; det bruges også som analytisk reagens, additiv og til fremstilling af massepigment; det bruges også som pigmentingrediens og bruges til trykkeri- og farvningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
finder sine anvendelser som en katalysator til fremstilling af polyestere, et fyldstof til polypropylen (flammebestandigt) og i optiske bølgeledere af glas. Det finder også anvendelse i laboratorier og metallurgi. det bruges som akrylamidmonomer lysaggregationsfunktion af katalysatorer og kan bruges til fotoelektriske materialer og varmekrafthalvledermaterialer; det bruges også som analytisk reagens, additiv og til fremstilling af massepigment; det bruges også som pigmentingrediens og bruges til trykkeri- og farvningsindustrien.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 5g/L. Uopløseligt i ethanol. Opløselighed i N,N-DMF er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-22-8
Molekylær formel Br2Pb
Molekylvægt (g/mol) 367.00
MDL nummer MFCD00011156
InChI nøgle ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
SMIL [Br-].[Br-].[Pb++]
Tekniske data
Kogepunkt 916°C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) bromide
Smeltepunkt 373°C
Mængde 100 g
Lineær formel PbBr2
FN nummer UN2291
Merck Index 14,5403
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 5g/L. Insoluble in ethanol. Solubility in N,N-DMF is almost transparent.
IUPAC navn dibromlead
Formel vægt 367.01
Procent renhed ≥98%
Lugt Odorless
Tæthed 6.66
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i