Få mere at vide
Bly(II)bromid, 98+%
Artikelnummer. 11424007
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424007 100 g 100g
11434007 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19406.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367,00 g/mol
Det finder sine anvendelser som en katalysator til fremstilling af polyestere, et fyldstof til polypropylen (flammebestandigt) og i optiske bølgeledere af glas. Det finder også anvendelse i laboratorier og metallurgi. det bruges som akrylamidmonomer lysaggregationsfunktion af katalysatorer og kan bruges til fotoelektriske materialer og varmekrafthalvledermaterialer; det bruges også som analytisk reagens, additiv og til fremstilling af massepigment; det bruges også som pigmentingrediens og bruges til trykkeri- og farvningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
finder sine anvendelser som en katalysator til fremstilling af polyestere, et fyldstof til polypropylen (flammebestandigt) og i optiske bølgeledere af glas. Det finder også anvendelse i laboratorier og metallurgi. det bruges som akrylamidmonomer lysaggregationsfunktion af katalysatorer og kan bruges til fotoelektriske materialer og varmekrafthalvledermaterialer; det bruges også som analytisk reagens, additiv og til fremstilling af massepigment; det bruges også som pigmentingrediens og bruges til trykkeri- og farvningsindustrien.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 5g/L. Uopløseligt i ethanol. Opløselighed i N,N-DMF er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-22-8
Molekylær formel Br2Pb
Molekylvægt (g/mol) 367.00
MDL nummer MFCD00011156
InChI nøgle ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
SMIL [Br-].[Br-].[Pb++]
Specifications
Kogepunkt 916 °C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) bromide
Smeltepunkt 373 °C
Mængde 100 g
Lineær formel PbBr2
FN nummer UN2291
Merck Index 14,5403
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C 5g/L. Uopløselig i ethanol. Opløselighed i N,N-DMF er næsten gennemsigtig.
IUPAC navn dibromlead
Formel vægt 367.01
Procent renhed ≥98%
Lugt Lugtfri
Tæthed 6.66
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) bromide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.