Få mere at vide
Lead(II) bromide, 98+%, extra pure
Artikelnummer. 10092460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10092460 500 g Glasflaske 500g
10761091 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10092460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198855000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-22-8
Molekylær formel Br2Pb
Molekylvægt (g/mol) 367.00
MDL nummer MFCD00011156
InChI nøgle ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
SMIL [Br-].[Br-].[Pb++]
Tekniske data
Kogepunkt 916.0°C
Kemisk navn eller materiale Lead(II) bromide
Smeltepunkt 373.0°C
Navn note 98+%
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98% min. (Argentometry)
Lineær formel PbBr2
Fieser 15,182
Merck Index 15, 5458
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC navn dibromlead
Formel vægt 367.01
Procent renhed ≥98%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 0.1% max.
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 6.66
Tæthed 6.6600g/mL