Få mere at vide
Lead(II) Acetate Trihydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15897570
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
15897570 1 kg
1 options
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Artikelnummer. 15897570 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1073751000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) Acetate Trihydrate
Smeltepunkt 75°C
CAS 6080-56-4
Mængde 1 kg
Molekylær formel (CH3COO)2Pb · 3 H2O
MDL nummer MFCD00150023
Synonym Lead(II) acetate trihydrate, Lead(II) acetate trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 379.33
Grad Research
Tæthed 3.3 g/cm3 at 20°C