Få mere at vide
Lead(Ii) Acetate Trihydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633800 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15633800
Brand: Honeywell-Fluka 323071KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reagent ISO, Reagent European Pharmacopoeia, 99.5-102.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6080-56-4
Molekylær formel C4H12O7Pb
Molekylvægt (g/mol) 379.30
MDL nummer MFCD00150023
InChI nøgle MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
IUPAC navn lead(2+);diacetate;trihydrate
SMIL O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(Ii) Acetate Trihydrate
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Mængde 1 kg
Lineær formel Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
FN nummer 1616
Beilstein 3730298
Formel vægt 379.33g/mol
Procent renhed 99.5 to 102%
Grad ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) acetate trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.