Få mere at vide
Lead(II) acetate trihydrate, Puriss., ≥99.5%, Solstice
Artikelnummer. 17280027 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
50kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17280027 25 kg -
15651050 1 kg 1kg
15681050 5 kg 5kg
15671050 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17280027 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1150425KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss.,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6080-56-4
Molekylær formel C4H12O7Pb
Molekylvægt (g/mol) 379.30
MDL nummer MFCD00150023
InChI nøgle MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(Ii) Acetate Trihydrate
Mængde 25 kg
FN nummer 1616
Beilstein 3730298
IUPAC navn λ²-lead(2+) diacetate trihydrate
Procent renhed ≥99.5%
Grad puriss.