Få mere at vide
Bly(II) acetattrihydrat, Puratronic™, 99,995% (metalbaseret)
Beskrivelse
Bly(II)acetattrihydrat anvendes som bejdsemiddel i tekstiltryk og farvning, tørremiddel i maling, lak og som vandafvisende middel. Det bruges også i kosmetik og til fremstilling af andre blyforbindelser. Det fungerer som en ingrediens i progressive typer hårfarvning. Yderligere bruges det til påvisning af giftig gas hydrogensulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) acetate trihydrate |
| Smeltepunkt | 75°C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1616 |
| Beilstein | 3730298 |
| Merck Index | 14,5397 |
| Opløselighedsinformation | Freely soluble in water,alcohol and glycerol. |
| Formel vægt | 379.33 (325.28 Anhydrous) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lead(II) acetate trihydrate, Puratronic
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.