Få mere at vide
Lead(II) Acetate Trihydrate, MilliporeSigma™, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15824980
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Plastic Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
15824980 250 g Plastic Bottle
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15824980 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1073750250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anbefalet opbevaring
+5°C to +30°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) Acetate Trihydrate
Smeltepunkt 75°C
CAS 6080-56-4
pH 5.5 to 6.5 (50g/L, H2O, 20°C)
Mængde 250 g
Molekylær formel C4H12O7Pb
MDL nummer MFCD00150023
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
Opløselighedsinformation 443g/L
InChI nøgle MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC navn λ²-lead(2+) diacetate trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 379.30
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
Formel vægt 379.34
Procent renhed 99.5 to 102.0%
Emballage Plastic Bottle
Tæthed 3.3 g/3 (20 °C)