Få mere at vide
Lead(Ii) Acetate Trihydrate, ACS Reagent, 99.0 to 103.0%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15692000 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15692000 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
15602010 25 g Poly Bottle 25g
15612010 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15692000 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2159022.5KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6080-56-4
Molekylær formel C4H12O7Pb
Molekylvægt (g/mol) 379.30
MDL nummer MFCD00150023
InChI nøgle MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMIL O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 204°C
Kemisk navn eller materiale Lead(Ii) Acetate Trihydrate
Smeltepunkt 75°C
Farve Colorless
Fysisk form Solid
Mængde 2.5 kg
Lineær formel Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
FN nummer UN1616
Beilstein 3730298
IUPAC navn lead(2+);diacetate;trihydrate
Formel vægt 379.33g/mol
Procent renhed 99.0 to 103.0%
Grad ACS Reagent
Emballage Poly Bottle
Tæthed 2.550g/cu.cm