Få mere at vide
Bly(II) acetattrihydrat, 99%
Artikelnummer. 11409293
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409293 250 g 250g
11499283 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11409293 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11746.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379,30 g/mol
Bly(II)acetattrihydrat anvendes som bejdsemiddel i tekstiltryk og farvning, tørremiddel i maling, lak og som vandafvisende middel. Det bruges også i kosmetik og til fremstilling af andre blyforbindelser. Det fungerer som en ingrediens i progressive typer hårfarvning. Yderligere bruges det til påvisning af giftig gas hydrogensulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bly(II)acetattrihydrat anvendes som bejdsemiddel i tekstiltryk og farvning, tørremiddel i maling, lak og som vandafvisende middel. Det bruges også i kosmetik og til fremstilling af andre blyforbindelser. Det fungerer som en ingrediens i progressive typer hårfarvning. Yderligere bruges det til påvisning af giftig gas hydrogensulfid.
Opløselighed Frit opløseligt i vand, alkohol og glycerol
.
Noter
Nedbrydes over °200 Luft og lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6080-56-4
Molekylær formel C4H12O7Pb
Molekylvægt (g/mol) 379.30
MDL nummer MFCD00150023
InChI nøgle MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
IUPAC navn bly(2+);diacetat;trihydrat
SMIL O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead (II) acetate trihydrate
Smeltepunkt 75 °C
Tæthed 2.55
Mængde 250 g
FN nummer UN1616
Beilstein 3730298
Merck Index 14,5397
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand, alkohol og glycerol.
Formel vægt 379,33 (325,28 Vandfri)
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) acetate trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead (II) acetate, trihydrate