Få mere at vide
Lead(II) acetate trihydrate, 99+%, for analysis
Artikelnummer. p-44101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10133930
Brand: Thermo Scientific Acros 201750250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6080-56-4
Molekylær formel C4H12O7Pb
Molekylvægt (g/mol) 379.30
MDL nummer MFCD00150023
InChI nøgle MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMIL O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) acetate trihydrate
Smeltepunkt 75.0°C
Navn note p.a.
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.0 to 103% (Complexometry)
Lineær formel (CH3CO2)2Pb·3H2O
Merck Index 15, 5452
Opløselighedsinformation Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol, freely soluble in glycerol
IUPAC navn λ²-bly(2+) diacetattrihydrat
Formel vægt 379.33
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.