Få mere at vide
Bly(II) acetattrihydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10133930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133930 25 g Plastflaske 25g
10143930 500 g Plastflaske 500g
10762184 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10133930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201750250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6080-56-4
Molekylær formel C4H12O7Pb
Molekylvægt (g/mol) 379.30
MDL nummer MFCD00150023
InChI nøgle MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMIL O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) acetate trihydrate
Smeltepunkt 75.0°C
Navn note p.a.
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.0 to 103% (Complexometry)
Lineær formel (CH3CO2)2Pb·3H2O
Merck Index 15, 5452
Opløselighedsinformation Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol, freely soluble in glycerol
IUPAC navn λ²-bly(2+) diacetattrihydrat
Formel vægt 379.33
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske