Få mere at vide
Bly(II)acetattrihydrat, 99,999%, (spormetalbasis), ekstra rent
Artikelnummer. 10035683 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10035683 5 g Glasflaske 5g
10606881 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10035683 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 317230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.99 DKK
    272.65 DKK / 5g
    Spare 30.34 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6080-56-4
Molekylær formel C4H12O7Pb
Molekylvægt (g/mol) 379.30
MDL nummer MFCD00150023
InChI nøgle MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMIL O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead(II) acetate trihydrate
Smeltepunkt 75,0 °C
Navn note 99.999%
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel (CH3CO2)2Pb·3H2O
Fieser 01,532; 02,233; 04,276
Merck Index 15, 5452
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 625 g/L. Andre opløseligheder: 1g/30 ml alkohol, frit opløselig i glycerol
IUPAC navn λ²-bly(2+) diacetattrihydrat
Formel vægt 379.33
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) acetate trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.