Få mere at vide
Lead(II) Acetate Basic, 95+%, Pure, for Sugar Analysis, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| CAS | 1335-32-6 |
| Farve | White |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Molekylær formel | C4H10O8Pb3 |
| MDL nummer | 13041 |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 807.69g/mol |
| Fysisk form | Powder |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lead subacetate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.