Få mere at vide
Bly(II) 2-ethylhexanoat
Beskrivelse
Film af bly (II) 2-ethylhexanot kan støbes på siliciumopløsninger ved spincoating. Bly (II) 2-ethylhexanot er et almindeligt opløsningsmiddel i metal-organisk aflejring (MOD) proces. Intermetalliske PtPb-nanopartikler er blevet syntetiseret ved kemisk reduktion af dimethyl(1,5-cyclooctadien)platin og bly(II)2-ethylhexanoat med natriumnaphthalid i THF eller diglyme. Forstadierne anvendt til den fotokemiske produktion af PZT- eller PLZT-film var bly(II)-2-ethylhexanoat, lanthan(III)-2-ethylhexanoat, zirconyl(IV)-2-ethylhexanoat og titanium(IV)isopropoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) 2-ethylhexanoate |
| Tæthed | 1.56 g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 493.61 |
| Fysisk form | Viskøs væske |
Sikkerhed og håndtering
- Lead(II) 2-ethylhexanoate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Lead(II) 2-ethylhexanoate