Få mere at vide
Lead granules, 99.5% min
Artikelnummer. 11353278
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11353278
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036227.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Maksimalt niveau af urenheder: Antimon og tin (som Sn) 0,005%, As 1ppm, Bi 5ppm, Cu 3ppm, Fe 0,001%, Ni 0,001%, Ag 2ppm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-92-1
Molekylær formel Pb
Molekylvægt (g/mol) 207.20
MDL nummer MFCD00134050
InChI nøgle WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC navn føre
SMIL [Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead
Farve Grå
Udseende Gray granules
Tæthed 11.34g/cm3 at 20°C
Mængde 500 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.5% min
Form Granular
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.