Få mere at vide
3M™ Lead Free Steam Indicator Tape for Disposable Wraps
Dimensioner (L x B):
55 mx 18 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lead free ink means no hazardous waste issues
- Stretchable backing that minimizes tape “pop off” during sterilization
- Not made with natural rubber latex
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 55 mx 18 mm |
| Længde (metrisk) | 55 m |
| Produkttype | Indicator Tape |
| Mængde | 1 Pk. |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 18 mm |