Få mere at vide
Blyfri maling (pulveriseret) referencemateriale: Pb < 0,01 μg/g
Artikelnummer. 30309970
Skift visning
Mængde:
20 g
Pakningsstørrelse:
20g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30309970 20 g 20g
1 options
Artikelnummer. 30309970 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPBFP20G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium∣Chromium∣Lead
CAS 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1
Analyt- eller komponentnavne Cadmium∣Chromium∣Lead
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Matrixmateriale
Element Multi-element
Opløsningsmiddel eller Matrix Farve
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 20 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Lead <0.01 μg/g∣Cadmium <0.1 mg/kg∣Chromium <0.1 mg/kg