Få mere at vide
Micronova™ Blyfri autoklavetape til renrum
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16594512 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
1 tomme
2''
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk)
16594512 1 tomme
16504522 2''
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594512 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. AUTOPC1PK
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Denne blyfri autoklave-indikatortape er en gennemprøvet metode til positivt at bekræfte fuldførelsen af steriliseringscyklussen i både tyngdekraftsafladning og vakuumautoklaver.
De Micronova Blyfri autoklave-indikatortape er en let at håndtere, mættet crepepapirtape med syntetisk polyisopren-klæbemiddel og grønne indikatorlinjer, der skifter til sorte, når det korrekte niveau af damptryk og temperatur er opnået.
  • Blyfri blækindikatorlinjer kan ikke gnides af
  • Klæber ved kontakt og forbliver på plads gennem damptryk
  • Til brug i tyngdekraftsafladning og vakuumautoklaver
  • Udskrevne linjer kan ikke gnides af og vil ikke forurene instrumenter
  • Fjernes hurtigt og nemt
  • Let at håndtere, latexfri
  • Viklet på en 3 in. plastikkerne til renrumsbrug
  • Certificeringer: RoHS-kompatibel
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Syntetisk
Farve Neutral
Materiale Paper (Papir)
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Indikatorbånd til dampsteriliseringscyklusser.
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 58,9 m x 25,4 mm (60 yd. x 1 in)
Længde (engelsk) 60 yd.
Længde (metrisk) 58.9 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm