Få mere at vide
Blyfolie, 1,19 mm (0,0469 tommer) tykt, 99,8 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead |
| Farve | Grå |
| Udseende | Grå folie |
| Mængde | 15 x 15 cm |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,8 % (metalbasis) |
| Form | Floret |