Få mere at vide
Lead foil, 1.19mm (0.0469in) thick, 99.8% (metals basis)
Mængde:
15 x 15 cm
2 x (30 x 90 cm)
30 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead |
| Farve | Grå |
| Udseende | Gray foil |
| Mængde | 2 x (30 x 90 cm) |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.8% (Metals basis) |
| Form | Foil |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H372-Forårsager organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.