Få mere at vide
Blyfolie, 1,19 mm (0,0469 tommer) tykt, 99,8 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead |
| Farve | Grå |
| Udseende | Grå folie |
| Tæthed | 11,34 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 30 x 30 cm |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,8 % (metalbasis) |
| Form | Floret |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lead foil
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H372-Forårsager organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.