Få mere at vide
Blyfolie, 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, Puratronic™, 99,9995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11410290
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410290 50 x 50 mm Hver
11321809 25 x 25 mm 25mm
11311809 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410290 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012448.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-92-1
Molekylær formel Pb
Molekylvægt (g/mol) 207.20
MDL nummer MFCD00134050
InChI nøgle WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC navn føre
SMIL [Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead foil
Farve Grå
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈7,1/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic