Få mere at vide
Blyfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, Puratronic™, 99,998 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead foil |
| Farve | Grå |
| Navn note | 0,1 mm (0,004 tommer) tyk |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈2,8g/50x50mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.998% |
| Grad | Puratronic |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lead foil