Få mere at vide
Blystang, cirka 1,35x2,54x30,5 cm (0,53x1,0x12,0 tommer), 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 15454725
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454725 5 Pc. Pakke med 5
15444725 1 Pc. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000930.KJ
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-92-1
Molekylær formel Pb
Molekylvægt (g/mol) 207.20
MDL nummer MFCD00134050
InChI nøgle WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC navn føre
SMIL [Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead bar
Farve Grå
Navn note Ca. 1,35x2,54x30,5 cm (0,53x1,0x12,0 tommer)
Mængde 5 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1300g/bar
Form Bar
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%