Få mere at vide
Lead Antimony shot, 2mm (0.08in)
Artikelnummer. 11311288
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
Artikelnummer. 11311288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010224.A9
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead Antimony shot
Navn note 2mm (0.08 in.)
Mængde 10 kg
Lugt Odorless
Form Shot
MDL nummer MFCD00134050
FN nummer UN3077