Få mere at vide
Blyacetattrihydrat, TRC
Artikelnummer. 30467035
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30467035 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30467035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL3200605G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead Acetate Trihydrate
CAS 6080-56-4
Molekylær formel C4H6O4Pb . 3H2O
Mængde 5 g
Synonym Lead(II) Acetate Trihydrate
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
SMIL O.O.O.[Pb+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC navn lead(2+); diacetat; trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 379.33
Formel vægt 380.0349