Få mere at vide
Blyacetattrihydrat, TRC
Artikelnummer. 30475298
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30475298 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30475298 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL32006010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead Acetate Trihydrate
CAS 6080-56-4
Molekylær formel C4H6O4Pb . 3H2O
Mængde 10 g
Synonym Lead(II) Acetate Trihydrate
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
SMIL O.O.O.[Pb+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC navn lead(2+); diacetat; trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 379.33
Formel vægt 380.0349