Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Lead Acetate Test Paper
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farveindikator:
Hvid til brun/sort
Pakningsstørrelse:
5m
Beskrivelse
Provides for the quick and easy determination of lead hydrogen sulphide in samples. Macherey Nagel™ Lead Acetate Test Paper is toxic and needs to be declared as hazardous.
- Qualitative
- Sulfide containing solutions also give a positive reaction
- Non-toxic and safe sulfide test paper is an alternative
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Hvid til brun/sort |
| Format | Spole |
| Til brug med (applikation) | Determination of lead hydrogen sulphide |
| Mængde | 1 hver |
| Type | Kvalitativt testpapir |
| Dimensioner (L x B) | 5000 x 7 mm |
| Længde (metrisk) | 5000 mm |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lead acetate paper
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Indeholder: lead(II) acetate (trihydrate)