Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Lead Acetate Test Paper
Artikelnummer. 11386534 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farveindikator:
Hvid til brun/sort
Pakningsstørrelse:
5m
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11386534
Brand: Macherey-Nagel™ 90744
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Provides for the quick and easy determination of lead hydrogen sulphide in samples. Macherey Nagel™ Lead Acetate Test Paper is toxic and needs to be declared as hazardous.
  • Qualitative
  • Sulfide containing solutions also give a positive reaction
  • Non-toxic and safe sulfide test paper is an alternative
Tekniske data
Farveindikator Hvid til brun/sort
Format Spole
Til brug med (applikation) Determination of lead hydrogen sulphide
Mængde 1 hver
Type Kvalitativt testpapir
Dimensioner (L x B) 5000 x 7 mm
Længde (metrisk) 5000 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead acetate paper
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: lead(II) acetate (trihydrate)