Få mere at vide
Blyacetatpapir, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11762268 Shop alle Reagecon produkter
:
Blyacetatpapir
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11762268
Brand: Reagecon 1048102
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • LEAD ACETATE PAPER
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH201-Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: lead di(acetate), acetic acid