Få mere at vide
Blyacetat bomuld, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11424699 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Flaske, manipulationssikker
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11424699 10 g Flaske, manipulationssikker 10g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424699 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 1048101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 DKK
    1221.92 DKK / 10g
    Spare 98.08 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Fremstillet i henhold til European Pharmacopoeia Chapter 4 (4.1.1) og fremstillet i en ISO 9001 anlæg. Blyacetat bomuld, EP-kvalitet, Reagecon™ er en klar til brug, tørret bomuld, der har absorberet en 10:1 blyacetat-fortyndet eddikesyreopløsning til brug i arsengrænsetest.
Blyacetat-bomuld er designet til brug i arsen-grænsetest. Absorberende bomuld nedsænkes i en blanding af 1 del fortyndet eddikesyre + 10 dele blyacetatopløsning, anbringes på lag af filterpapir for at dræne og får lov til at lufttørre.
  • Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) retningslinjer
  • Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
  • Brugsklar produkt eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise reagenser og volumetriske opløsninger
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead di-acetate
CAS 6080-56-4, 64-19-7
Farve Hvid
Lugt Lugtfri
Emballage Flaske, manipulationssikker
Molekylær formel C4H12O7Pb
MDL nummer MFCD00150023
Mængde 10 g
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
InChI nøgle MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC navn bly(2+);diacetat;trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 379.30
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
Formel vægt 379,3 g/mol
Grad Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 dilute acetic acid:10 lead acetate solution
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • LEAD ACETATE COTTON EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH201-Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: lead di(acetate), acetic acid