Få mere at vide
Lead Acetate Basic, TRC
Artikelnummer. 30483011
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30483011 50 g
1 options
Artikelnummer. 30483011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17878550G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead Acetate Basic
CAS 51404-69-4
Molekylær formel C4H8O6Pb2
Mængde 50 g
Synonym Acetic acid, lead salt, basic, Lead acetate basic, Lead(II) acetate basic
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;2*+2/p-4
SMIL CC(O[Pb]OC(C)=O)=O.O[Pb]O
Molekylvægt (g/mol) 566.5
Formel vægt 567.99