Tekniske data
| CAS | 301-04-2 |
| Molekylær formel | C4H6O4Pb |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | lead acetate, lead diacetate, lead ii acetate, lead 2+ acetate, unichem pba, lead di acetate, normal lead acetate, dibasic lead acetate, lead dibasic acetate, bleiacetat german |
| InChI nøgle | GUWSLQUAAYEZAF-UHFFFAOYSA-L |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.30 |
| PubChem CID | 18668094 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lead Acetate Paper. European Pharmacopoeia Ref: 1048102 (RP 112)
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- EUH201A-Advarsel! Indeholder bly.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.