Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead |
| Farve | Grå |
| Navn note | P.A. |
| Smeltepunkt | 327,4 °C |
| Kogepunkt | 1740,0 °C |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Form | Granulær |
| Lineær formel | Pb |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lead
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H372-Forårsager organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.