Få mere at vide
Bly, 99+%, granulær
Artikelnummer. 10062920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10062920 500 g Plastflaske 500g
10175180 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10062920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222625000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-92-1
Molekylær formel Pb
Molekylvægt (g/mol) 207.20
MDL nummer MFCD00134050
InChI nøgle WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC navn føre
SMIL [Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead
Farve Grå
Navn note P.A.
Smeltepunkt 327,4 °C
Kogepunkt 1740,0 °C
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99+%
Form Granulær
Lineær formel Pb
Fieser 02,233
Merck Index 15, 5451
Formel vægt 207.19
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.