Få mere at vide
Lead 206 isotopstandard for ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11446018 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446018 125 mL 125ml
1 options
Artikelnummer. 11446018 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ISOTPB206
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Pb 20610 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead 206 Isotope Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysecertifikat Claritas PPT Certifikatet for analyse rapporterer op til 68 elementer på ppt-niveau.
CAS min % 0.0, 2.0, 97.99
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.0, 2.0, 97.99
Molekylær formel Pb
MDL nummer MFCD00134050
Teknik ICP-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Pb]
IUPAC navn føre
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 207.20
PubChem CID 5352425
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:27889
Grad ICP/ICP-MS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10 µg/mL Lead Isotope 206
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug