Få mere at vide
Emma Safety Footwear Le Mans S1P sko
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- Metalfri
- Tørre, friske fødder i op til 24 timer. Navnet antyder det allerede: du kan trygt bære LeMans i 24 timer.
- Skoen giver optimal ventilation og fugt fjernes straks af Hydro-Tec™ antibakteriel foring.
- LeMans er ideel til indendørs arbejdsmiljøer og arbejde inden for transport og logistik.
- LeMans ser sporty ud, sådan føles skoen; såler med energiretur og en pasform, der krammer fødderne perfekt.
- Industrier:
- Logistik& Transportere
- Elektronik
- Let industri
- Sikkerhedssko
- S1P-Sikkerhedssko til tørre forhold
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 20345:2011 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort, Grå, Orange |
| Til brug med (applikation) | Logistik og Transport, Elektronik, Fremstilling |
| Liner materiale | Hydro-Tec Antibakteriel |
| Størrelse | 46 |
| Passe | Standard bredde |
| Ankel stil | Lavt skåret |
| Produkttype | Sikkerhedssko |