missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LE 300, TRC

Artikelnummer. 30481031
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481031 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481031 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL32100310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6,7,8,9,14,15-Hexahydro-7-methyl-5H-indolo[3,2-f][3]benzazecine
CAS 274694-98-3
Molekylær formel C20H22N2
Mængde 10 mg
Synonym LE 300, 6,7,8,9,14,15-Hexahydro-7-methyl-5H-indolo[3,2-f][3]benzazecine
InChI formel InChI=1S/C20H22N2/c1-22-12-10-15-6-2-3-7-16(15)14-20-18(11-13-22)17-8-4-5-9-19(17)21-20/h2-9,21H,10-14H2,1H3
SMIL CN1CCc2ccccc2Cc3[nH]c4ccccc4c3CC1
Molekylvægt (g/mol) 290.4
Formel vægt 290.1783
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.