Få mere at vide
VITLAB™ LDPE-flasker med bred mund, med tætningsprop og skruelåg
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 25
Beskrivelse
- Gennemsigtig LDPE flaske med bred mund
- Med skruelåg af PP
- Ideel til pulver og pasta-lignende materialer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og opbevaring |
| Inkluderer | Tætningsprop og skruelåg |
| Materiale | LDPE |
| Trådstørrelse (metrisk) | 35 |
| Lukningsfarve | Klarhed |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Produkttype | Flaske med bred mund |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |
| Vis mere |