Få mere at vide
Gilac™ Hvide rektangulære flade bakker
Artikelnummer. p-8003200
Kapacitet (metrisk):
2 L
3 L
5 L
8 L
Artikelnummer. 11788501
Brand: Gilac™ G154221
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvide rektangulære flade bakker med sporbarhedsstyring takket være en etiket til indholdsidentifikationsenhed, der er overstøbt inde i plastmaterialet, hvilket gør det permanent og omskrivbart.
  • Hvid i farven
  • Stærkt og slagfast design
  • Dimensioner egnet til køleskabsbrug
  • Støbt i HDPE, der kan bruges mellem -40° til +90 °C
  • Anvendelser omfatter optøning, klargøring til våde produkter, ingredienser, konservering af sammenligningsprøvemåltider og fermentering og dekantering af beholdere
  • Låget sælges separat
Tekniske data
Type Spildspand
Materiale HDPE
Farve Hvid
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 0,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 3 L
Certificeringer/compliance Overholdelse af fødevarekontakt
Til brug med Køleskab
Til brug med (applikation) Opbevaring af mad
Stil Stabelbar
Mængde 1200/Palle
Dimensioner (L x B x H) 347 x 230 x 70 mm; indvendige bundmål: 280 x 165 x 67 mm
Længde (metrisk) 347 mm
Bredde (metrisk) 230 mm
Højde (metrisk) 70 mm
Vægt (engelsk) 0.57 lb.
Vægt (metrisk) 0.26 kg