Få mere at vide
Gilac™ Hvide rektangulære flade bakker
Artikelnummer. 11958134
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
3 l
5 l
8 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11958134 2 l
11788501 3 l
11798501 5 l
11757355 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11958134 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G154121
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvide rektangulære flade bakker med sporbarhedsstyring takket være en etiket til indholdsidentifikationsenhed, der er overstøbt inde i plastmaterialet, hvilket gør det permanent og omskrivbart.
  • Hvid i farven
  • Stærkt og slagfast design
  • Dimensioner egnet til køleskabsbrug
  • Støbt i HDPE, der kan bruges mellem -40° til +90 °C
  • Anvendelser omfatter optøning, klargøring til våde produkter, ingredienser, konservering af sammenligningsprøvemåltider og fermentering og dekantering af beholdere
Tekniske data
Type Spildspand
Materiale HDPE
Farve Hvid
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 l
Certificeringer/compliance Overholdelse af fødevarekontakt
Til brug med Køleskab
Til brug med (applikation) Opbevaring af mad
Stil Stabelbar
Mængde 700/Palle
Dimensioner (L x B x H) 300 x 200 x 63 mm; indvendige bundmål: 250 x 155 x 60 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Højde (metrisk) 63 mm
Vægt (engelsk) 0.42 lb.
Vægt (metrisk) 0.19 kg