Få mere at vide
Gilac™ Hvide rektangulære flade bakker
Beskrivelse
- Hvid i farven
- Stærkt og slagfast design
- Dimensioner egnet til køleskabsbrug
- Støbt i HDPE, der kan bruges mellem -40° til +90 °C
- Anvendelser omfatter optøning, klargøring til våde produkter, ingredienser, konservering af sammenligningsprøvemåltider og fermentering og dekantering af beholdere
- Låget sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Spildspand |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Form | Rektangulær |
| Kapacitet (engelsk) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Certificeringer/compliance | Overholdelse af fødevarekontakt |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af mad |
| Stil | Stabelbar |
| Mængde | 400/Palle |
| Vis mere |