Få mere at vide
Gilac™ Hvide rektangulære flade bakker
Artikelnummer. 11788501
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
3 l
5 l
8 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11788501 3 l
11798501 5 l
11958134 2 l
11757355 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11788501 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G154221
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvide rektangulære flade bakker med sporbarhedsstyring takket være en etiket til indholdsidentifikationsenhed, der er overstøbt inde i plastmaterialet, hvilket gør det permanent og omskrivbart.
  • Hvid i farven
  • Stærkt og slagfast design
  • Dimensioner egnet til køleskabsbrug
  • Støbt i HDPE, der kan bruges mellem -40° til +90 °C
  • Anvendelser omfatter optøning, klargøring til våde produkter, ingredienser, konservering af sammenligningsprøvemåltider og fermentering og dekantering af beholdere
  • Låget sælges separat
Tekniske data
Type Spildspand
Materiale HDPE
Farve Hvid
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 0,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 3 l
Certificeringer/compliance Overholdelse af fødevarekontakt
Til brug med (applikation) Opbevaring af mad
Stil Stabelbar
Mængde 1200/Palle
Dimensioner (L x B x H) 347 x 230 x 70 mm; indvendige bundmål: 280 x 165 x 67 mm
Længde (metrisk) 347 mm
Bredde (metrisk) 230 mm
Højde (metrisk) 70 mm
Vægt (engelsk) 0.57 lb.
Vægt (metrisk) 0.26 kg
Til brug med (udstyr) Køleskab