Få mere at vide
Buerkle™ LDPE vaskeflasker med svanehals nedsænkningsrør
Artikelnummer. 10616873 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Product Code. 10616873
Brand: Buerkle™ 03100010
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designet med kraftig kurve i nakken for at eliminere farlige sidesprøjt. Buerkle™ LDPE vaskeflasker med svanehals nedsænkningsrør producerer en fin, lige præcisionsrettet jetspray.
  • Fremstillet af polyethylen med lav densitet (LDPE) for klarhed, styrke og fleksibilitet
  • Dykrøret er aftageligt
  • Gennemsigtige flasker for optimal synlighed
  • Velegnet til fødevarer
  • Skru låg med dykrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Bruges sammen med fødevarer
Materiale LDPE
Højde (metrisk) 200 mm
Diameter (metrisk) 45 mm