Få mere at vide
Buerkle™ LDPE vaskeflasker med svanehals nedsænkningsrør
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beskrivelse
- Fremstillet af polyethylen med lav densitet (LDPE) for klarhed, styrke og fleksibilitet
- Dykrøret er aftageligt
- Gennemsigtige flasker for optimal synlighed
- Velegnet til fødevarer
- Skru låg med dykrør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Bruges sammen med fødevarer |
| Materiale | LDPE |
| Højde (metrisk) | 270 mm |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |