missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brand™ LDPE Wash Bottles without Valve
Shop alle Brand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Neutral
Lukningsfarve:
Blue
Green
Orange
Red
White
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Manufactured from flexible LDPE
- Wide-mouth.
- High-quality wash bottles with integrated wash stream and sealing cone closure.
- Large opening for convenient filling.
- Label with designation of contents and general safety statements in English (with CAS numbers and NFPA codes) and German (with CAS numbers).
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | LDPE |
| Lukningsfarve | White |
| Mund | Wide |
| Produkttype | Wash Bottle |
| Kemisk etiket | Distilled Water |
| Lukketype | Sealing Cone |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion