Få mere at vide
Kautex™ LDPE Narrow Neck Wash Bottle Closures
Artikelnummer. 15951431
Til brug med (udstyr):
100 ml flaske
1000 ml flaske
200 ml flaske
2000 ml flaske
250 ml flaske
500 ml flaske
Diameter (metrisk):
18 mm
25 mm
28 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Artikelnummer. 15951431
Brand: Kautex™ 2000075992
Top off Series 301 and Series 312 round, narrow neck bottles with Kautex™ LPDE Narrow Neck Wash Bottle Closures. Their color is natural, which matches the bottle color.
  • LDPE
  • Natural color
  • Round
  • Wash bottle style
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Natural
Materiale LDPE
Produkttype Wash Bottle Closure
Til brug med (udstyr) 200 ml flaske
Diameter (metrisk) 18 mm