Få mere at vide
Kautex™ LDPE Narrow Neck Wash Bottle Closures
Til brug med (udstyr):
100 ml flaske
1000 ml flaske
200 ml flaske
2000 ml flaske
250 ml flaske
500 ml flaske
Diameter (metrisk):
18 mm
25 mm
28 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Beskrivelse
- LDPE
- Natural color
- Round
- Wash bottle style
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Natural |
| Materiale | LDPE |
| Produkttype | Wash Bottle Closure |
| Til brug med (udstyr) | 100 ml flaske |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |