Få mere at vide
Buerkle™ LDPE højformsflaske
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- LDPE, gennemsigtig
- Lækagesikker
- Med skruelåg
- Matchende dråbehætte fås som tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 18 mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring, pakning, laboratorie, prøveudtagning |
| Materiale | LDPE |
| Hals-id (metrisk) | 18 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Gennemsigtighed | Ja |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 162 mm |
| Produkttype | Flaske i høj form |
| Vis mere |